Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, ReagentPlus™, ≥99.5%, Honeywell Burdick & Jackson™
Codice prodotto. 15601490 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
100 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
20 L
4 x 4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Reagent Grade, contains 150-400 ppm BHT as stabilizer,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-47-9
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.134
Numero MDL MFCD00005367
InChI Key JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC Name 2-methyloxolane
SMILES CC1CCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyltetrahydrofuran
Punto di fusione <-20°C
Colore Colorless
Densità 0.86g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 78°C to 80°C
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −10°C (14°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione n20/D 1.406(lit.)
Numero UN UN2536
Beilstein 102448
Peso formulazione 86.13g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado ReagentPlus™
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
2-Methyltetrahydrofuran, ReagentPlus™, ≥99.5%, Honeywell Burdick & Jackson™ >