Learn More
2-Methylcyclohexanol, cis + trans, 97%
Codice prodotto. p-7020803
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500mL
500mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 583-59-5 | C7H14O | 114.188 g/mol
2-Methylcyclohexanol is used in the preparation of acetic acid-(2-methyl-cyclohexyl ester) by reaction with acetic anhydride. Further, it is used to study the effect of organic solvents on epoxide hydrolase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Methylcyclohexanol is used in the preparation of acetic acid-(2-methyl-cyclohexyl ester) by reaction with acetic anhydride. Further, it is used to study the effect of organic solvents on epoxide hydrolase.
Solubility
Slightly miscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 583-59-5
Formula molecolare C7H14O
Molecular Weight (g/mol) 114.188
Numero MDL MFCD00001443
InChI Key NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
PubChem CID 11418
IUPAC Name 2-methylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCCCC1O
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2-Methylcyclohexanol
Nota nome cis + trans
Punto di fusione -21°C
Densità 0.929
Punti di ebollizione 163°C to 166°C
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Indice di rifrazione 1.462
Quantità 500 mL
Numero UN UN2617
Beilstein 1847535
Informazioni di solubilità Slightly miscible with water.
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado