Learn More
2-Methylcyclohexanol, 99%, mixture of cis and trans, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10449573
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
CAS: 583-59-5 | C7H14O | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 583-59-5
Formula molecolare C7H14O
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00001443
InChI Key NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
PubChem CID 11418
IUPAC Name 2-methylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCCCC1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylcyclohexanol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -38.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 163.0°C to 166.0°C
Punto d'infiammabilità 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H10OH
Indice di rifrazione 1.4615 to 1.4635
Quantità 2.5 kg
Beilstein 06, 11
Fieser 08,303
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Methylcyclohexanol