Learn More
2-Methylcyclohexanol, 99%, mixture of cis and trans, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 583-59-5 | C7H14O | 114.19 g/mol
54.27€ - 285.42€
Identificatori chimici
CAS | 583-59-5 |
---|---|
Formula molecolare | C7H14O |
Molecular Weight (g/mol) | 114.19 |
Numero MDL | MFCD00001443 |
InChI Key | NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers |
PubChem CID | 11418 |
IUPAC Name | 2-methylcyclohexan-1-ol |
SMILES | CC1CCCCC1O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10522191
|
Thermo Scientific Acros
166892500 |
250 g |
54.27€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10479080
|
Thermo Scientific Acros
166890010 |
1 kg |
150.75€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10449573
|
Thermo Scientific Acros
166890025 |
2.5 kg |
285.42€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
583-59-5 | |
114.19 | |
NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N | |
11418 | |
CC1CCCCC1O |
C7H14O | |
MFCD00001443 | |
2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers | |
2-methylcyclohexan-1-ol |
Specifica
2-Methylcyclohexanol | |
98.5 | |
-38.0°C | |
0.9300g/mL | |
58°C | |
98.5% min. (GC) | |
C7H14O | |
1.4615 to 1.4635 | |
06, 11 | |
0.93 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
CC1CCCCC1O | |
114.19 | |
114.19 | |
Liquid |
583-59-5 | |
100.0 | |
Colorless | |
163.0°C to 166.0°C | |
Authentic | |
Bottiglia in vetro | |
CH3C6H10OH | |
MFCD00001443 | |
08,303 | |
2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers | |
NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N | |
2-methylcyclohexan-1-ol | |
11418 | |
99% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if inhaled.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 209-512-