Learn More
2-Methylallylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2878-14-0 | C4H9N | 71.12 g/mol
87.74€ - 268.34€
Identificatori chimici
CAS | 2878-14-0 |
---|---|
Formula molecolare | C4H9N |
Molecular Weight (g/mol) | 71.12 |
Numero MDL | MFCD00053646 |
InChI Key | VXDHQYLFEYUMFY-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 2-methylallylamine, methallylamine, 2-methylprop-2-en-1-ylamine, 2-propen-1-amine, 2-methyl, unii-fhj35we6dg, fhj35we6dg, 2-methyl-allylamine, 2-methyl-2-propenylamine, 2-methyl-2-propen-1-amine, ksc493c1t |
PubChem CID | 76141 |
IUPAC Name | 2-methylprop-2-en-1-amine |
SMILES | CC(=C)CN |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10286141
|
Thermo Scientific Acros
330700010 |
1 g | Bottiglia in vetro |
87.74€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10420242
|
Thermo Scientific Acros
330700050 |
5 g | Bottiglia in vetro |
268.34€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
2878-14-0 | |
71.12 | |
VXDHQYLFEYUMFY-UHFFFAOYSA-N | |
76141 | |
CC(=C)CN |
C4H9N | |
MFCD00053646 | |
2-methylallylamine, methallylamine, 2-methylprop-2-en-1-ylamine, 2-propen-1-amine, 2-methyl, unii-fhj35we6dg, fhj35we6dg, 2-methyl-allylamine, 2-methyl-2-propenylamine, 2-methyl-2-propen-1-amine, ksc493c1t | |
2-methylprop-2-en-1-amine |
Specifica
2-Methylallylamine | |
2878-14-0 | |
100.0 | |
0.7800g/mL | |
-28°C | |
97% | |
CH3CCH2CH2NH2 | |
MFCD00053646 | |
2-methylallylamine, methallylamine, 2-methylprop-2-en-1-ylamine, 2-propen-1-amine, 2-methyl, unii-fhj35we6dg, fhj35we6dg, 2-methyl-allylamine, 2-methyl-2-propenylamine, 2-methyl-2-propen-1-amine, ksc493c1t | |
CC(=C)CN | |
71.12 | |
71.12 | |
Liquid |
97% | |
96.0 | |
Colorless | |
78°C | |
Authentic | |
C4H9N | |
1.4290 to 1.432 | |
0.78 | |
VXDHQYLFEYUMFY-UHFFFAOYSA-N | |
2-methylprop-2-en-1-amine | |
76141 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 220-724-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Methylallylamine
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.