Learn More
(2-Methyl-6-quinolinyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10471144
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Identificatori chimici
CAS 108166-02-5
Formula molecolare C11H11NO
Molecular Weight (g/mol) 173.22
Numero MDL MFCD06659066
InChI Key HLFYJILNIBADGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylquinolin-6-yl methanol, 2-methyl-6-quinolinyl methanol, 2-methylquinoline-6-methanol, 6-quinolinemethanol,2-methyl, 6-quinolinemethanol, 2-methyl, 6-hydroxymethyl-2-methylquinoline, acmc-1bsb5, 2-methyl-6-quinolyl methan-1-ol, 6-hydroxymethyl-2-methyl-1-azanaphthalene
PubChem CID 2795481
IUPAC Name (2-methylquinolin-6-yl)methanol
SMILES CC1=CC=C2C=C(CO)C=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Methyl-6-quinolinyl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 173.21
Percent Purity 97%