Learn More
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11316779
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 261952-16-3
Formula molecolare C9H8BrF3
Molecular Weight (g/mol) 253.06
Numero MDL MFCD01631608
InChI Key YSABBOPLIUMXKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl benzene, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-methyl-3-trifluoromethylbenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl, 2-methyl-3-trifluoromethylbenzylbromide, acmc-209wwf, ksc497q9n, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 2775617
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES CC1=C(CBr)C=CC=C1C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Punti di ebollizione 72°C (1 mmHg)
Quantità 1 g
Numero UN UN1760
Peso formulazione 253.06
Percent Purity 97%