Learn More
2-Methoxypyridin-3-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10623835
25 g, Amber Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 20265-38-7
Formula molecolare C6H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 124.143
Numero MDL MFCD00833386
InChI Key YXFAOWYMDGUFIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-2-methoxypyridine, 2-methoxy-3-aminopyridine, 2-methoxy-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridylamine, 2-methoxy-3-pyridinamine, 2-methoxypyridine-3-amine, pubchem1269, 2-methoxy pyridin-3-amine
PubChem CID 2737488
IUPAC Name 2-methoxypyridin-3-amine
SMILES COC1=C(C=CC=N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxypyridin-3-amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 124.14
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
2-Methoxypyridin-3-amine, 97%, Thermo Scientific™ >