Learn More
2-Isocyanatobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10502632
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Identificatori chimici
CAS 42066-86-4
Formula molecolare C8H4N2O
Molecular Weight (g/mol) 144.133
InChI Key FQLNVWAFXQUXGW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735873
IUPAC Name 2-isocyanatobenzonitrile
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Isocyanatobenzonitrile
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare CNC6H4NCO
Quantità 1 g
Sinonimo 2-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,2-isocyanato, 2-isocyanato-benzonitrile, 2-isocyanatobenzenecarbonitrile, 2-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 2-isocyanato, acmc-1ap1b
Peso formulazione 144.13
Percent Purity 95%