Learn More
2-Heptylamine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123-82-0 | C7H17N | 115.22 g/mol
50.25€ - 538.68€
Identificatori chimici
CAS | 123-82-0 |
---|---|
Formula molecolare | C7H17N |
Molecular Weight (g/mol) | 115.22 |
Numero MDL | MFCD00008101 |
InChI Key | VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N |
Sinonimo | 2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil |
PubChem CID | 5603 |
IUPAC Name | heptan-2-amine |
SMILES | CCCCCC(C)N |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10764591
|
Thermo Scientific Acros
103770250 |
25 mL | Bottiglia in vetro |
50.25€
25mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10112850
|
Thermo Scientific Acros
103771000 |
100 mL | Bottiglia in vetro |
141.71€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10647953
|
Thermo Scientific Acros
103775000 |
500 mL | Bottiglia in vetro |
538.68€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
123-82-0 | |
115.22 | |
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N | |
5603 | |
CCCCCC(C)N |
C7H17N | |
MFCD00008101 | |
2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil | |
heptan-2-amine |
Specifica
2-Heptylamine | |
123-82-0 | |
100.0 | |
0.7680g/mL | |
54°C | |
98% min. (GC) | |
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3 | |
MFCD00008101 | |
15,9982 | |
2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil | |
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N | |
heptan-2-amine | |
5603 | |
98+% |
≥98% | |
98.5 | |
Colorless to Yellow | |
142.0°C to 144.0°C | |
Authentic | |
C7H17N | |
1.4175 to 1.4195 | |
04,194 | |
0.768 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, petroleum ether,, chloroform and benzene | |
CCCCCC(C)N | |
115.22 | |
115.22 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF SWALLOWED: Rin
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-655-5
missing translation for 'rtecsNumber' : MQ5425000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Heptylamine
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.