Learn More
2-Furoyl chloride, 98+%
Codice prodotto. p-7044530
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
CAS: 527-69-5 | C5H3ClO2 | 130.527 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 527-69-5
Formula molecolare C5H3ClO2
Molecular Weight (g/mol) 130.527
Numero MDL MFCD00003228
InChI Key OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride
PubChem CID 68242
IUPAC Name furan-2-carbonyl chloride
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Furoyl chloride
Punto di fusione -2°C to +1°C
Densità 1.325
Punti di ebollizione 173°C to 174°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Indice di rifrazione 1.531
Quantità 50 g
Numero UN UN3265
Beilstein 110144
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,4310
Peso formulazione 130.53
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Furoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Furancarbonyl chloride