Learn More
2-Furaldehyde, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13498418
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-01-1
Formula molecolare C5H4O2
Molecular Weight (g/mol) 96.09
Numero MDL MFCD00003229
InChI Key HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
IUPAC Name furan-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Furaldehyde
Acidità 0.02 eq/L max.
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -37°C
Colore Amber to Brown
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 159°C to 161°C
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Metal drum
Indice di rifrazione 1.5250 to 1.527
Quantità 10 L
Residuo dopo l'evaporazione 0.5% max.
Indice di Merck 15,4333
Gravità specifica 1.16
Informazioni di solubilità Solubility in water: 83g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Viscosità 1.49 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 96.08
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid