Learn More
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone, 99%
Codice prodotto. p-7023389
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 74457-86-6 | C9H9FO2 | 168.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74457-86-6
Formula molecolare C9H9FO2
Molecular Weight (g/mol) 168.17
Numero MDL MFCD00042290
InChI Key PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-3-fluoroanisole, 1-acetyl-2-fluoro-4-methoxybenzene, 2'-fluor-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxy-acetophenone, ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl, zlchem 344
PubChem CID 592821
IUPAC Name 1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
SMILES COC1=CC=C(C(C)=O)C(F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Punto di fusione 50°C to 53°C
Punti di ebollizione 80°C to 85°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Beilstein 3539992
Peso formulazione 168.17
Percent Purity 99%