Learn More
2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile, 99%
Codice prodotto. p-7025841
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
CAS: 82380-18-5 | C7H4FNO | 137.113 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82380-18-5
Formula molecolare C7H4FNO
Molecular Weight (g/mol) 137.113
Numero MDL MFCD00192177
InChI Key REIVHYDACHXPNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyano-3-fluorophenol, 3-fluoro-4-cyanophenol, 2-fluoro-4-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxy, 4-hydroxy-2-fluorobenzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, pubchem2610, pubchem3495
PubChem CID 2734675
IUPAC Name 2-fluoro-4-hydroxybenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Punto di fusione 123°C to 126°C
Densità 1.45
Quantità 1 g
Numero UN UN3077
Beilstein 4741066
Peso formulazione 137.11
Percent Purity 99%