Learn More
2-Ethoxythiobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15466167
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 725702-35-2
Formula molecolare C9H11NOS
Molecular Weight (g/mol) 181.253
Numero MDL MFCD06090837
InChI Key FUQRHZQJAIHJQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethoxybenzene-1-carbothioamide, 2-ethoxybenzothioamide, 2-ethoxythiobenzamide, benzenecarbothioamide,2-ethoxy, amino 2-ethoxyphenyl methane-1-thione
PubChem CID 7745241
IUPAC Name 2-ethoxybenzenecarbothioamide
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxythiobenzamide
Punto di fusione 113°C to 119°C
Quantità 1 g
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 181.25
Percent Purity 97%