Learn More
2-Ethoxypyridine, 94%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11347525
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14529-53-4
Formula molecolare C7H9NO
Molecular Weight (g/mol) 123.16
Numero MDL MFCD00023464
InChI Key LISKAOIANGDBTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 2-ethoxy, 2-ethoxy pyridine, 2-ethoxy-pyridine, zlchem 304, pubchem1126, acmc-209cun, ethyl 2-pyridinyl ether, ksc497c7d
PubChem CID 84499
IUPAC Name 2-ethoxypyridine
SMILES CCOC1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxypyridine
Densità 1.009
Punti di ebollizione 155°C to 156°C
Punto d'infiammabilità 52°C (126°F)
Indice di rifrazione 1.496
Quantità 10 g
Numero UN UN1993
Beilstein 111115
Peso formulazione 123.16
Percent Purity 94%