Learn More
2-Ethoxyethanol, Reagent Grade, 99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15621200 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-80-5
Formula molecolare C4H10O2
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Numero MDL MFCD00002869
InChI Key ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
SMILES CCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxyethanol
Nota nome Reagent Grade, 99%
CAS max % 100.0000%
Punto di fusione -90°C (literature)
Densità 0.93 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 136°C
Punto d'infiammabilità 40°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare FeCl3
Quantità 500 mL
Numero UN UN1171
Beilstein 1098271
IUPAC Name 2-ethoxyethan-1-ol
Peso formulazione 90.12
Percent Purity >98.5%
Grado Reagent