Learn More
2-Cyclohexylethyl bromide, 98%
Codice prodotto. p-3593246 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
CAS: 1647-26-3 | C8H15Br | 191.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1647-26-3
Formula molecolare C8H15Br
Molecular Weight (g/mol) 191.11
Numero MDL MFCD00019398
InChI Key JRQAAYVLPPGEHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoethyl cyclohexane, 2-cyclohexylethyl bromide, cyclohexane, 2-bromoethyl, 2-cyclohexylethylbromide, 1-bromo-2-cyclohexylethane, cyclohexylethylbromide, bromoethyl cyclohexane, cyclohexylethyl bromide, acmc-1bzct, 1-bromo-2cyclohexylethane
PubChem CID 15440
IUPAC Name 2-bromoethylcyclohexane
SMILES BrCCC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyclohexylethyl bromide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -57°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2210g/mL
Punti di ebollizione 209°C
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H11(CH2)2Br
Indice di rifrazione 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.221
Peso formulazione 191.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid