Learn More
2-Cyclohexen-1-one, 97%
Codice prodotto. p-7022587
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 930-68-7 | C6H8O | 96.13 g/mol
2-Cyclohexen-1-one is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Cyclohexen-1-one is used as intermediates.
Solubility
Soluble in water, alcohols, benzene and acetone.
Notes
Store away from oxidizing agents and strong bases. Incompatible with reducing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 930-68-7
Formula molecolare C6H8O
Molecular Weight (g/mol) 96.13
Numero MDL MFCD00001577
InChI Key FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyclohexen-1-one, cyclohex-2-enone, 2-cyclohexenone, cyclohexenone, 3-oxocyclohexene, 1-cyclohexen-3-one, cyclohexen-3-one, cyclohexen-1-one, 2-cyclohexenone-1, 2-cyclohexene-1-one
PubChem CID 13594
ChEBI CHEBI:15977
IUPAC Name cyclohex-2-en-1-one
SMILES O=C1CCCC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyclohexen-1-one
Punto di fusione -53°C
Densità 0.993
Punti di ebollizione 167°C to 169°C
Punto d'infiammabilità 56°C (132°F)
Indice di rifrazione 1.488
Quantità 25 g
Numero UN UN2929
Beilstein 1280477
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohols,benzene and acetone.
Peso formulazione 96.13
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Cyclohexen-1-one
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Cyclohexene-1-one