Learn More
2-Cyclohepten-1-one, 90%
Codice prodotto. p-7077175 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 1121-66-0 | C7H10O | 110.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1121-66-0
Formula molecolare C7H10O
Molecular Weight (g/mol) 110.16
InChI Key WZCRDVTWUYLPTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyclohepten-1-one, cyclohept-2-enone, tropilene, 2-cycloheptenone, cycloheptenone, z-cyclohept-2-enone, cyclohept-2-eneone, cyclohept-en-1-one, acmc-1bphl, 2-cyclohepten-1-one, z
PubChem CID 70723
IUPAC Name cyclohept-2-en-1-one
SMILES C1CCC(=O)C=CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyclohepten-1-one
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 189.0°C
Punto d'infiammabilità 68°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 89% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C7H10(=O)
Indice di rifrazione 1.495
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.99
Peso formulazione 110.16
Percent Purity 90%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Cyclohepten-1-one, 90%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/