Learn More
MP Biomedicals™ 2% Cholesterol Diet, Pellet
Complete rat feed with 2% cholesterol added.
1165.00€ - 2515.00€
Specifica
Product Type | Animal Diet |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Rodent diet |
Requisiti di stoccaggio | 2°C to 8°C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11462751
|
MP Biomedicals™
0290469120 |
20 kg |
1165.00€
20kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11472751
|
MP Biomedicals™
0290469150 |
50 kg |
2515.00€
50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- 2% Cholesterol
- For rodent diet
- Pellets
Specifica
Animal Diet | |
Rodent diet | |
2°C to 8°C |