Learn More
2-Chlorothiazole, 97%
Codice prodotto. p-7077662 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
CAS: 3034-52-4 | C3H2ClNS | 119.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3034-52-4
Formula molecolare C3H2ClNS
Molecular Weight (g/mol) 119.57
InChI Key KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
PubChem CID 76429
ChEBI CHEBI:39187
IUPAC Name 2-chloro-1,3-thiazole
SMILES C1=CSC(=N1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorothiazole
Densità 1.3780g/mL
Punti di ebollizione 145.0°C to 146.0°C
Punto d'infiammabilità 54°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.378
Peso formulazione 119.57
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chlorothiazole, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.