Learn More
2-Chloronicotinoyl chloride, 97%
Codice prodotto. p-4089962 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
CAS: 49609-84-9 | C6H3Cl2NO | 176.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 49609-84-9
Formula molecolare C6H3Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 176.00
Numero MDL MFCD00051677
InChI Key RXTRRIFWCJEMEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloronicotinoyl chloride, 2-chloro-nicotinoyl chloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, 2-chloro, 2-chloronicotinylchloride, pubchem2599, acmc-209kgw, chloronicotinoyl chloride, 2-chloronicotinoylchloride, 2-chloro nicotinoyl chloride, 2-chloronicotinic acid chloride
PubChem CID 2774541
IUPAC Name 2-chloropyridine-3-carbonyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=CN=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloronicotinoyl chloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 38°C to 39°C
Colore Beige-Yellow to White
Punti di ebollizione 89°C to 91°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 176
Percent Purity 97%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloronicotinoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.