Learn More
2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 10574695
2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2698131
5 g, 5g
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
Codice prodotto. 10574695
Marca: Thermo Scientific Maybridge CD10452DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 22123-14-4
Formula molecolare C7H5ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 195.57
Numero MDL MFCD00052900
InChI Key SXLBWNSGCIEART-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-6-methyl-4-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-6-methyl-4-trifluoromethyl-pyridine, 2-chlor-6-methyl-4-trifluormethyl pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-6-methylpyridine, pyridine, 2-chloro-6-methyl-4-trifluoromethyl, pubchem9219, 6-chloro-4-trifluoromethyl-2-picoline, 2-chloranyl-6-methyl-4-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 2736626
IUPAC Name 2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES CC1=NC(Cl)=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 195.57
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™ >