Learn More
2-Chloro-5-n-decylpyrimidine, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7026088
1 g, 1g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 170434-06-7
Formula molecolare C14H23ClN2
Molecular Weight (g/mol) 254.80
Numero MDL MFCD02683077
InChI Key LJRSECCCAXFYFU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-n-decylpyrimidine
PubChem CID 22099083
IUPAC Name 2-chloro-5-decylpyrimidine
SMILES CCCCCCCCCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-n-decylpyrimidine
Quantità 1 g
Peso formulazione 254.8
Percent Purity 99%
Titolo del prodotto
2-Chloro-5-n-decylpyrimidine, 99%, Thermo Scientific™ >