Learn More
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7047880
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 700-35-6
Formula molecolare C8H6ClFO
Molecular Weight (g/mol) 172.583
Numero MDL MFCD00042202
InChI Key CSEMGLVHVZRXQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 2'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-4-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl, 1-acetyl-2-chloro-4-fluorobenzene, pubchem4187, 2-chloro-4-fluoracetophenone, ksc631o2l, 4'-fluoro-2'-chloroacetophenone
PubChem CID 2736507
IUPAC Name 1-(2-chloro-4-fluorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Punti di ebollizione 110°C (19 mmHg)
Indice di rifrazione 1.5255
Quantità 1 g
Beilstein 2249796
Peso formulazione 172.59
Percent Purity ≥98%