Learn More
2-Chloro-4-(2-furyl)pyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3541007
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Identificatori chimici
CAS 124959-28-0
Formula molecolare C8H5ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 180.59
Numero MDL MFCD09065030
InChI Key BLFCXYJTVFTNRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-2-furyl pyrimidine, 2-chloro-4-furan-2-yl pyrimidine, 2-2-chloropyrimidin-4-yl furan, pyrimidine,2-chloro-4-2-furanyl, 2-chloro-4-furan-2-yl-pyrimidine, acmc-20mr9m, 2-chloro-4-2-furanyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-2-furanyl
PubChem CID 14745027
IUPAC Name 2-chloro-4-(furan-2-yl)pyrimidine
SMILES ClC1=NC=CC(=N1)C1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-(2-furyl)pyrimidine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 180.59
Percent Purity 97%