Learn More
2-Chloro-3-quinolinecarbonyl chloride, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10575483
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-3-quinolinecarbonyl chloride
CAS 136812-19-6
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H5Cl2NO
Numero MDL MFCD06200869
Quantità 1 g
Sinonimo 2-chloro-3-quinolinecarbonyl chloride, 2-chloro-3-quinolinecarbonylchloride
InChI Key QZUMFCDPDBLWBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)C(=O)Cl
IUPAC Name 2-chloroquinoline-3-carbonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 226.056
PubChem CID 2794665
Peso formulazione 226.06
Percent Purity 95%
Grado Caratteristiche