Learn More
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10758055
1 g, Amber Glass Bottle, 1g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Identificatori chimici
CAS 148637-74-5
Formula molecolare C4HCl2NOS
Molecular Weight (g/mol) 182.018
Numero MDL MFCD09879938
InChI Key GZSJPOBGZMUSPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-thiazolecarbonylchloride, 2-chloro, acmc-20n5hc, 2-chlorothiazole-5-carbonylchloride, 2-chlorothiazole-5-carbonyl chloride, 2-chloro-thiazole-5-carbonyl chloride, 5-thiazolecarbonyl chloride, 2-chloro, 5-thiazolecarbonyl chloride, 2-chloro-9ci
PubChem CID 24229701
IUPAC Name 2-chloro-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
SMILES C1=C(SC(=N1)Cl)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1, 3-thiazole-5-carbonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 182.03
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™ >