Learn More
2-Butyn-1-ol, 98%
Codice prodotto. p-80766 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
5 mL, Bottiglia in vetro, 5mL
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
CAS: 764-01-2 | C4H6O | 70.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 764-01-2
Formula molecolare C4H6O
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Numero MDL MFCD00002914
InChI Key NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
PubChem CID 12991
IUPAC Name but-2-yn-1-ol
SMILES CC#CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butyn-1-ol
Nota nome 95%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -2.2°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 142.0°C to 143.0°C
Punto d'infiammabilità 51°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C≡CCH2OH
Indice di rifrazione 1.4520 to 1.4540
Quantità 5 mL
Beilstein 01, II, 505
Gravità specifica 0.93
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Butyn-1-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Titolo del prodotto
2-Butyn-1-ol, 98% >