Learn More
(2-Butyl-1H-imidazol-4-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10082404
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Identificatori chimici
CAS 68283-19-2
Formula molecolare C8H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 154.21
Numero MDL MFCD00239516
InChI Key UZKBZGAMRJRWLR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-butyl-1h-imidazol-4-yl methanol, 2-butyl-5-hydroxymethylimidazole, 2-butyl-1h-imidazol-5-yl methanol, unii-k14mm5ob9a, 2-butyl-4-hydroxymethyl imidazole, k14mm5ob9a, 2-butylimidazol-5-yl methan-1-ol, 2-butyl-3h-imidazol-4-yl methanol, 2-n-butyl-4-imidazolemethanol, 2-n-butyl-4-hydroxymethylimidazole
PubChem CID 2735673
IUPAC Name (2-butyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
SMILES CCCCC1=NC=C(CO)N1
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Butyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 25 g
Peso formulazione 154.21
Percent Purity 97%