Learn More
2-Butoxyethyl acetate, 98%
Codice prodotto. 10502204 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
CAS: 112-07-2 | C8H16O3 | 160.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 112-07-2
Formula molecolare C8H16O3
Molecular Weight (g/mol) 160.21
Numero MDL MFCD00009457
InChI Key NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butoxyethyl acetate, butyl glycol acetate, butylglycol acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-butoxyethanol acetate, butyl cellosolve acetate, ektasolve eb acetate, ethanol, 2-butoxy-, acetate, butylcelosolvacetat, 1-acetoxy-2-butoxyethane
PubChem CID 8160
IUPAC Name 2-butoxyethyl acetate
SMILES CCCCOCCOC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butoxyethyl acetate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -64.0°C
Densità 0.9385g/mL
Punti di ebollizione 193.5°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CO2CH2CH2O(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.4120 to 1.4140
Quantità 2.5 L
Gravità specifica 0.9385
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 160.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Butoxyethyl acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.