Learn More
2-Butanol, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15691700
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur.,≥99.5% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-92-2
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00004569
InChI Key BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC Name butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butanol
Punto di fusione -115°C
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Colore Colorless
Densità 0.808g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 99°C
Quantità 250 mL
Limite di esplosione 0.098
Punto d'infiammabilità 27°C (80.6°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.397
Formula lineare CH3CH2CH(OH)CH3
Pressione del vapore 12.5mmHg (20°C)
Numero UN UN1120
Beilstein 773649
Peso formulazione 74.12g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado puriss. p.a.