Learn More
2-Bromopentane, 90%, tech.
Codice prodotto. p-76435 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
CAS: 107-81-3 | C5H11Br | 151.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-81-3
Formula molecolare C5H11Br
Molecular Weight (g/mol) 151.05
Numero MDL MFCD00000160
InChI Key LGAJYTCRJPCZRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentane, 2-bromo, 2-pentyl bromide, 1-methylbutyl bromide, +/--2-bromopentane, sec-amyl bromide, 2-bromo-pentane, 2-bromanylpentane, 2-bromopentane, 4-01-00-00312 beilstein handbook reference, ksc176i8j
PubChem CID 7890
IUPAC Name 2-bromopentane
SMILES CCCC(C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromopentane
Nota nome tech., 90%
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -95.5°C
Densità 1.2200g/mL
Punti di ebollizione 116.0°C to 117.0°C
Punto d'infiammabilità 20°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 12% max. (3-Bromopentane) Typical (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2CH(Br)CH3
Indice di rifrazione 1.4393 to 1.4413
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 131
Gravità specifica 1.22
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents
Peso formulazione 151.05
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromopentane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.