Learn More
2-Bromononane, 97%
Codice prodotto. p-7044607
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 2216-35-5 | C9H19Br | 207.155 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2216-35-5
Formula molecolare C9H19Br
Molecular Weight (g/mol) 207.155
Numero MDL MFCD00017865
InChI Key JQEFZTLHNWFZDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sec-nonyl bromide, nonane, 2-bromo, acmc-1cs41
PubChem CID 98219
IUPAC Name 2-bromononane
SMILES CCCCCCCC(C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromononane
Densità 1.081
Punti di ebollizione 208°C to 209°C
Indice di rifrazione 1.453
Quantità 1 g
Beilstein 1697559
Peso formulazione 207.16
Percent Purity 97%