Learn More
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11926131 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91983-14-1
Formula molecolare C7H8BBrO2
Molecular Weight (g/mol) 214.85
Numero MDL MFCD01318941
InChI Key MYVJCOQGXCONPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromomethylphenylboronic acid, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, 2-bromomethyl phenylboronic acid, 2-bromomethyl phenyl boronic acid, 2-bromomethylphenylboronicacid, 2-boronobenzyl bromide, 2-bromomethylphenyl boronic acid, o-boronobenzyl bromide, pubchem7781
PubChem CID 2773278
IUPAC Name [2-(bromomethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Punto di fusione 135°C to 136.5°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Quantità 25 g
Peso formulazione 214.85
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.