Learn More
2-(Bromomethyl)naphthalene, 96%
Codice prodotto. p-2689637 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
CAS: 939-26-4 | C11H9Br | 221.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 939-26-4
Formula molecolare C11H9Br
Molecular Weight (g/mol) 221.10
Numero MDL MFCD00004123
InChI Key RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromide
PubChem CID 70320
IUPAC Name 2-(bromomethyl)naphthalene
SMILES BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Bromomethyl)naphthalene
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 52°C to 57°C
Colore Yellow to Beige
Punti di ebollizione 213°C (100.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7CH2Br
Quantità 1 g
Beilstein 05,568
Peso formulazione 221.1
Percent Purity 96%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Bromomethyl)naphthalene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.