Learn More
2-(Bromomethyl)-6-pyrrolidin-1-ylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3540988
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 869901-04-2
Formula molecolare C10H13BrN2
Molecular Weight (g/mol) 241.132
Numero MDL MFCD09817465
InChI Key UFXKRINLXMWRES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromomethyl-6-pyrrolidin-1-yl pyridine, 2-bromomethyl-6-pyrrolidin-1-ylpyridine, pyridine,2-bromomethyl-6-1-pyrrolidinyl, 6-bromomethyl-2-pyrrolidinylpyridine, 1-6-bromomethyl pyridin-2-yl pyrrolidine, pyridine, 2-bromomethyl-6-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 24229482
IUPAC Name 2-(bromomethyl)-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC(=N2)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Bromomethyl)-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 241.13
Percent Purity 97%