Learn More
2-(Bromomethyl)-1,3-benzothiazole, 95%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 10069201
2-(Bromomethyl)-1,3-benzothiazole, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10069201 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
1 g, Amber Glass Bottle, 1g
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10069201
Marca: Thermo Scientific CC06008DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 106086-78-6
Formula molecolare C8H6BrNS
Molecular Weight (g/mol) 228.107
InChI Key WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazoleVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 2776258
IUPAC Name 2-(bromomethyl)-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Bromomethyl)-1, 3-benzothiazole
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 228.11
Percent Purity 95%
Titolo del prodotto
2-(Bromomethyl)-1,3-benzothiazole, 95%, Thermo Scientific™ >