Learn More
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane, 98%, stab. with sodium carbonate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7052855
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86864-60-0
Formula molecolare C8H19BrOSi
Molecular Weight (g/mol) 239.228
Numero MDL MFCD00209550
InChI Key JBKINHFZTVLNEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoethoxy-tert-butyldimethylsilane, 2-bromoethoxy tert-butyl dimethylsilane, 2-bromoethoxy-t-butyl dimethylsilane, 2-t-butyldimethylsiloxy ethylbromide, 2-bromoethoxy-t-butyldimethylsilane, 2-bromo-ethoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 2-bromoethoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, brch2ch2otbs
PubChem CID 3608067
IUPAC Name 2-bromoethoxy-tert-butyl-dimethylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr
Specifica
Punti di ebollizione 120°C (100mmHg)
Materiale o nome chimico (2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Nota nome Stabilized with sodium carbonate
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 1 g
Punto d'infiammabilità 73°C (163°F)
Peso formulazione 239.23
Percent Purity 98%
Indice di rifrazione 1.444
Densità 1.115 g/mL