Learn More
2-Bromoethanol, 97%
Codice prodotto. p-7080656
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
25g
CAS: 540-51-2 | C2H5BrO | 124.965 g/mol
2-Bromoethanol is utilized in selective reduction of nitroarenes. It is used as a solvent and organic synthetic raw material. It finds application in the synthesis of 2-piperidin-1-yl-ethanol by reacting with piperidine. It is used in selective reduction of nitroarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Bromoethanol is utilized in selective reduction of nitroarenes. It is used as a solvent and organic synthetic raw material. It finds application in the synthesis of 2-piperidin-1-yl-ethanol by reacting with piperidine. It is used in selective reduction of nitroarenes.
Solubility
Miscible with water, organic solvent and petroleum ether.
Notes
Light sensitive. Hygroscopic. Store in a cool place. Incompatible with strong acids, strong oxidizing agents, strong reducing agents, acid chlorides and acid anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-51-2
Formula molecolare C2H5BrO
Molecular Weight (g/mol) 124.965
Numero MDL MFCD00002827
InChI Key LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
PubChem CID 10898
IUPAC Name 2-bromoethanol
SMILES C(CBr)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoethanol
Punto di fusione -80°C
Densità 1.762
Punti di ebollizione 149°C to 150°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula lineare BrCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.493
Quantità 25 g
Numero UN UN2922
Beilstein 878140
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Indice di Merck 14,3792
Informazioni di solubilità Miscible with water,organic solvent and petroleum ether.
Peso formulazione 124.97
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.