Learn More
2-Bromoacetophenone, 98%
Codice prodotto. 10071720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
CAS: 70-11-1 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-11-1
Formula molecolare C8H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 199.05
Numero MDL MFCD00000195
InChI Key LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoacetophenone, phenacyl bromide, 2-bromo-1-phenylethan-1-one, bromoacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-phenyl, bromomethyl phenyl ketone, alpha-bromoacetophenone, stauffer 4644, omega-bromoacetophenone, acetophenone, 2-bromo
PubChem CID 6259
ChEBI CHEBI:51846
IUPAC Name 2-bromo-1-phenylethanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromoacetophenone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 46.0°C to 51.0°C
Colore Brown-Green to White
Punti di ebollizione 135.0°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5COCH2Br
Quantità 100 g
Beilstein 07, 283
Fieser 02,316; 12,381
Indice di Merck 15, 1409
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in alcohol,benzene,chloroform,and ether
Peso formulazione 199.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromoacetophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.