Learn More
2-Bromo-1-(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-ethanone, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10150772
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Identificatori chimici
CAS 137577-00-5
Formula molecolare C12H11BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 279.137
Numero MDL MFCD02681921
InChI Key VYGXRQSIPNGJNK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl, acmc-1c040, 1-phenyl-4-2-bromoacetyl-5-methylpyrazole, 4-bromoacetyl-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl ethanone, 1-1-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-yl-2-bromoethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl-ethanone
PubChem CID 2776439
IUPAC Name 2-bromo-1-(5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl)ethanone
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-ethanone
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 279.14
Percent Purity 95%