Learn More
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2697827
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 1889-78-7
Formula molecolare C14H10BrClO
Molecular Weight (g/mol) 309.59
Numero MDL MFCD00052201
InChI Key OBEFSOTWERFWSZ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 1-4-chlorophenyl-2-bromo-2-phenylethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, alpha-bromo-alpha-phenyl-4'-chloroacetophenone, ethanone,2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenyl
PubChem CID 2777295
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(Br)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare C6H5CHBrC(O)C6H4Cl
Quantità 250 mg
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one
Peso formulazione 309.59
Percent Purity 95%