Learn More
2-Bromo-1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethan-1-one, Technical Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4510010
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Identificatori chimici
CAS 22019-49-4
Formula molecolare C8H5BrClNO3
Molecular Weight (g/mol) 278.486
InChI Key FXNQTMRPLLNPQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778330
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-])Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethan-1-one
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 4-chloro-3-nitrophenacylbromide, 4-chloro-3-nitrophenacyl bromide, ethanone,2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl, 4-chloro-3-nitro-phenacyl bromide, 4-chloro-3-nitrophen-acyl bromide, 2-bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitro-phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl
Peso formulazione 278.49
Percent Purity 95%