Learn More
2-Bromo-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-one 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4510534
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Identificatori chimici
CAS 14731-14-7
Formula molecolare C11H8BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 266.09
Numero MDL MFCD00173898
InChI Key XTBXGZOVSCTNEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromoacetyl-3-phenylisoxazole, 2-bromo-1-3-phenylisoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-phenylisoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-phenyl-isoxazol-5-yl-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-phenyl-5-isoxazolyl, pubchem8717, buttpark 43\57-72
PubChem CID 2735532
IUPAC Name 2-bromo-1-(3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl)ethanone
SMILES BrCC(=O)C1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-one
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 266.09
Percent Purity 95%