Learn More
2-Bromo-1-(3-chloro-4-methylphenyl)propan-1-one, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2697790
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Identificatori chimici
CAS 175135-93-0
Formula molecolare C10H10BrClO
Molecular Weight (g/mol) 261.543
Numero MDL MFCD00067862
InChI Key RGMFWCVOMGKIJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-3'-chloro-4'-methylpropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl, 2-bromo-3'-chloro-4'methyl propiophenone, 2-bromo-1-3-chloro-4-methylphenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-3-chloranyl-4-methyl-phenyl propan-1-one
PubChem CID 2774950
IUPAC Name 2-bromo-1-(3-chloro-4-methylphenyl)propan-1-one
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C(C)Br)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(3-chloro-4-methylphenyl)propan-1-one
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 261.55
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche