Learn More
2-Bromo-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4510490
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Identificatori chimici
CAS 175205-89-7
Formula molecolare C9H4BrCl2F3O
Molecular Weight (g/mol) 335.93
Numero MDL MFCD00221016
InChI Key MSMAFPRJZLLQNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-bromo-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2,6-bis chloranyl-4-trifluoromethyl phenyl-2-bromanyl-ethanone
PubChem CID 2781609
IUPAC Name 2-bromo-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C(=O)CBr)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-[2, 6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 335.93
Percent Purity 95%