Learn More
2-Bromo-1-(2,4-dimethylphenyl)ethan-1-one, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4509940
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Identificatori chimici
CAS 26346-85-0
Formula molecolare C10H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 227.101
InChI Key GSCCVWPVPFIRJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethylphenyl, 2-bromo-2',4'-dimethylacetophenone, 2,4-dimethylphenacyl bromide, 2,4-dimethyl phenacyl bromide, pubchem16796, 2,4-dimethylphenacyl bromid, ksc557o1l, alpha-bromo-2',4'-dimethylacetophenone
PubChem CID 2063450
IUPAC Name 2-bromo-1-(2,4-dimethylphenyl)ethanone
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-(2, 4-dimethylphenyl)ethan-1-one
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2C6H3C(O)CH2Br
Quantità 1 g
Peso formulazione 227.1
Percent Purity 97%