Learn More
2-Benzylcyclohexanone, 97%
Codice prodotto. p-7044309
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 946-33-8 | C13H16O | 188.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 946-33-8
Formula molecolare C13H16O
Molecular Weight (g/mol) 188.27
Numero MDL MFCD00051455
InChI Key CUYLPYBYCYQGCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-benzylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenylmethyl, 2-benzyl cyclohexanone, 2-benzyl-cyclohexan-1-one, 2-phenylmethyl cyclohexanone, cyclohexanone,2-phenylmethyl, 2rs-2-phenylmethylcyclohexanone
PubChem CID 98945
IUPAC Name 2-benzylcyclohexan-1-one
SMILES C1CCC(=O)C(C1)CC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Benzylcyclohexanone
Punto di fusione 28°C to 30°C
Densità 1.03
Punti di ebollizione 103°C to 105°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.536
Quantità 1 g
Beilstein 2046670
Peso formulazione 188.27
Percent Purity 97%